Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
40 ea | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 227,00 € |
Informazioni su questo articolo
227,00 €
material
black polystyrene , flat bottom black polystyrene wells
sterility
non-sterile
feature
lid: no
packaging
case of 40
manufacturer/tradename
Greiner 781076
maximum volume
131 μL
size
384 wells
working volume
110 μL
binding type
medium binding surface
General description
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| sterility non-sterile | sterility sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| binding type medium binding surface | binding type high binding surface | binding type medium binding surface | binding type medium binding surface, non-treated surface |
| feature lid: no | feature lid: no | feature lid: no | feature lid: no |
| material black polystyrene , flat bottom black polystyrene wells | material black polystyrene , flat bottom black polystyrene wells | material black polystyrene plate, flat bottom black polystyrene wells | material black polystyrene , flat bottom black polystyrene wells |
| manufacturer/tradename Greiner 781076 | manufacturer/tradename Greiner 781077 | manufacturer/tradename Greiner 782076 | manufacturer/tradename Greiner 784076 |
| size 384 wells | size 384 wells | size 1536 wells | size 384 wells |
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?