Documenti fondamentali
851396
Sigma-Aldrich
Galactan
Sinonimo/i:
Polygalactan
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Punto di fusione
275 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
CO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@H](OC)[C@H](O)[C@H]3O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)