Documenti fondamentali
850128
Sigma-Aldrich
1-Acetyl-5-nitroindoline
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H10N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.20
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Stato
crystals
Punto di fusione
175-176 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)N1CCc2cc(ccc12)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H10N2O3/c1-7(13)11-5-4-8-6-9(12(14)15)2-3-10(8)11/h2-3,6H,4-5H2,1H3
OJKKTNFCWMBYMT-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)