Documenti fondamentali
641065
Sigma-Aldrich
2-Oxopiperazine
97%
Sinonimo/i:
2-Ketopiperazine, 3,4,5,6-Tetrahydropyrazin-2-ol, 3-Oxopiperazine, Piperazin-2-one, Piperazine-2-one
Scegli un formato
1 G
27,90 €
5 G
67,34 €
27,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
27,90 €
5 G
67,34 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H8N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
27,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
136-140 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1CNCCN1
InChI
1S/C4H8N2O/c7-4-3-5-1-2-6-4/h5H,1-3H2,(H,6,7)
IWELDVXSEVIIGI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-oxopiperazine is an important building block in medicinal chemistry, since it forms the structural moiety of many natural products and biologically active compounds.[1][2]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
"Skeletal diversity by sequential one-pot and stepwise routes using morpholine ester scaffolds"
Ciofi L, et al.
Tetrahedron Letters, 51(48), 6282-6285 (2010)
"Oligooxopiperazines as nonpeptidic a-helix mimetics"
Tosovska P and Arora.SP
Organic Letters, 12(07), 1588-1591 (2010)
Kuhan Chandru et al.
Scientific reports, 10(1), 17560-17560 (2020-10-18)
Prebiotic chemists often study how modern biopolymers, e.g., peptides and nucleic acids, could have originated in the primitive environment, though most contemporary biomonomers don't spontaneously oligomerize under mild conditions without activation or catalysis. However, life may not have originated using