Documenti fondamentali
377716
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Citronellyl bromide
95%
Sinonimo/i:
8-Bromo-2,6-dimethyl-2-octene
Scegli un formato
5 G
110,00 €
25 G
375,00 €
110,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
110,00 €
25 G
375,00 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C=CHCH2CH2CH(CH3)CH2CH2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
110,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
liquid
Attività ottica
[α]20/D +6.8°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.474 (lit.)
P. ebollizione
111 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
alkyl halide
bromo
Stringa SMILE
C[C@H](CCBr)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H19Br/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,10H,4,6-8H2,1-3H3/t10-/m0/s1
QPKCDMXLSDFCQD-JTQLQIEISA-N
Descrizione generale
(S)-(+)-Citronellyl bromide is a chiral organic compound that is commonly used as a reagent in organic synthesis to prepare chiral building blocks with the citronellyl group, which is used in various organic syntheses. It can also be used in the formation of chiral catalysts, which are useful in the synthesis of enantiomerically pure compounds.
Applicazioni
(S)-(+)-Citronellyl bromide can be used as a reactant in the Negishi cross-coupling reaction. It is also used in the synthesis of spiroacetal parts of spirofungin A and B by reacting with epoxy alcohol via alkyne–lactone coupling reaction and diastereomeric separation.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
203.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
95 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)