Documenti fondamentali
83713
Sigma-Aldrich
Rhodium on activated charcoal
moistened with water, 5% rhodium (Rh) basis (based on dry substance)
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
powder
Qualità
moistened with water
contiene
~50% water as stabilizer
Impiego in reazioni chimiche
core: rhodium
reagent type: catalyst
Concentrazione
5% Rh (based on dry substance)
Stringa SMILE
[Rh]
InChI
1S/Rh
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)