82963
2-(2-Pyridylazo)-1-naphthol
≥95.0%
Sinonimo/i:
ISOPAN
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95.0%
Punto di fusione
124-128 °C
Stringa SMILE
Oc1c(ccc2ccccc12)\N=N\c3ccccn3
InChI
1S/C15H11N3O/c19-15-12-6-2-1-5-11(12)8-9-13(15)17-18-14-7-3-4-10-16-14/h1-10,19H/b18-17+
DKWJRBBUVAQOAC-ISLYRVAYSA-N
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)