Documenti fondamentali
1.03883
Supelco
Iron(III) nitrate nonahydrate
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Iron(III) nitrate nonahydrate
About This Item
Formula condensata:
Fe(NO3)3 · 9 H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
404.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
233-899-5
NACRES:
NA.21
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
reag. Ph. Eur.
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
99.0-101.0% (complexometric)
Stato
solid
Potenza
3250 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezze
≤0.005% Insoluble matter
≤0.1% Substances not precipitated by ammonia (as sulfate)
≤0.3% Free acid (as HNO3)
pH
1.3 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
47 °C
Densità
1.68 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
900 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.0005%
phosphate (PO43-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.001%
Mn: ≤0.02%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.001%
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Fe+3].[N+](=O)([O-])O.[N+](=O)([O-])O.[N+](=O)([O-])O.O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Fe.3HNO3.9H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;;;;/h;3*(H,2,3,4);9*1H2/q+3;;;;;;;;;;;;
MUSSTCMSWRZDLN-UHFFFAOYSA-N
Linkage
Replaces: FX0225-4; FX0225-1; FX0225
Risultati analitici
Assay (complexometric): 99.0 - 101.0 %
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
Free acid (as HNO₃): ≤ 0.3 %
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Cu (Copper): ≤ 0.005 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.001 %
Mn (Manganese): ≤ 0.02 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.001 %
Substances not precipitated by ammonia (as sulfate): ≤ 0.1 %
Corresponds to ACS,Reag. Ph Eur
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1