82119
Propylbenzene
≥99.0% (GC)
Sinonimo/i:
1-Phenylpropane
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
4.14 (vs air)
Tensione di vapore
2 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
842 °F
Limite di esplosione
6 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.491 (lit.)
n20/D 1.491
P. eboll.
159 °C (lit.)
Punto di fusione
−99 °C (lit.)
Densità
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCc1ccccc1
InChI
1S/C9H12/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9/h3-5,7-8H,2,6H2,1H3
ODLMAHJVESYWTB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
107.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
42.0 °C - closed cup