Documenti fondamentali
82007
Sigma-Aldrich
(S)-Boc-γ,γ-diphenyl-β-Homoala-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
(S)-3-(Boc-amino)-4,4-diphenylbutyric acid, Boc-γ,γ-diphenyl-D-β-homoalanine
Scegli un formato
500 MG
574,00 €
574,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
574,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H25NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
355.43
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
574,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
(S)-Boc-γ,γ-diphenyl-β-Homoala-OH, ≥98.0% (HPLC)
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
crystals
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C21H25NO4/c1-21(2,3)26-20(25)22-17(14-18(23)24)19(15-10-6-4-7-11-15)16-12-8-5-9-13-16/h4-13,17,19H,14H2,1-3H3,(H,22,25)(H,23,24)/t17-/m0/s1
YLGVWWIOFMUJSK-KRWDZBQOSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)