809608
Biotin-2′,2′,3′,3′-d4
≥98 atom % D, ≥95% (CP)
Sinonimo/i:
Vitamin B7-d4, Vitamin B8-d4, Vitamin H-d4
Scegli un formato
641,00 €
Scegli un formato
About This Item
641,00 €
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (CP)
Stato
powder
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Colore
white to off-white
Punto di fusione
228 °C
Spostamento di massa
M+4
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(CC([2H])([2H])C([2H])([2H])C[C@@H]1SC[C@@]2([H])[C@]1([H])NC(N2)=O)=O
InChI
1S/C10H16N2O3S/c13-8(14)4-2-1-3-7-9-6(5-16-7)11-10(15)12-9/h6-7,9H,1-5H2,(H,13,14)(H2,11,12,15)/t6-,7-,9-/m0/s1/i1D2,2D2
YBJHBAHKTGYVGT-CCSQOTJNSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Biotin-2′,2′,3′,3′-d4 is an isotope of vitamin B7 wherein C-2′, C-2′, C-3′, C-3′ protons are replaced by deuterium.
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?