808598
CLAmP
Sinonimo/i:
N-Methoxy-N-methyl-1H-pyrrole-1-carboxamide, Heller-Sarpong Reagent
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n/D 1.510
Densità
1.126 g/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(N(OC)C)N1C=CC=C1
InChI
1S/C7H10N2O2/c1-8(11-2)7(10)9-5-3-4-6-9/h3-6H,1-2H3
NLSJGNBOCVXWHS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contenuto correlato
Professor Heller's research focuses on mild acylation reactions using carbonylimidazole-derived reagents.