Documenti fondamentali
808024
Sigma-Aldrich
(S,R,R)-Elenor Amination Reagent
Sinonimo/i:
3H-3a,6-Methano-2,1-benzisothiazole-1(4H)-carboxamide, tetrahydro-N-hydroxy-8,8-dimethyl-, 2,2-dioxide, (3aS,6R,7aR)-
Scegli un formato
1 G
122,00 €
122,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
122,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H18N2O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
274.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
122,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Livello qualitativo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(N1S(C[C@]2(C3(C)C)CC[C@]3([H])C[C@@]12[H])(=O)=O)NO
InChI
1S/C11H18N2O4S/c1-10(2)7-3-4-11(10)6-18(16,17)13(8(11)5-7)9(14)12-15/h7-8,15H,3-6H2,1-2H3,(H,12,14)/t7-,8-,11-/m1/s1
FYSORZDAOUCPGD-SOCHQFKDSA-N
Applicazioni
The following hydroxyamide is a chiral electrophilic nitroso reagent for the transfer of nitrogen to enol ethers. This methology was reported by the Read de Alaniz Group, is a mild approach that can be performed at room temperature and in the presence of air.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)