Documenti fondamentali
799645
Sigma-Aldrich
2-n-Propyl-2-oxazoline
Sinonimo/i:
2-Propyl-2-oxazoline, 4,5-Dihydro-2-propyloxazole, NSC 122378
Scegli un formato
5 G
156,00 €
156,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
156,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H11NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
113.16
Beilstein:
1071572
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
156,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
liquid
Livello qualitativo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCC1=NCCO1
InChI
1S/C6H11NO/c1-2-3-6-7-4-5-8-6/h2-5H2,1H3
GXCJLVVUIVSLOQ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
73.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
23 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Kohei Sano et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 58(9), 1380-1385 (2017-04-15)
Brachytherapy is a type of radiotherapy wherein titanium capsules containing therapeutic radioisotopes are implanted within tumor tissues, enabling high-dose radioirradiation to tumor tissues around the seeds. Although marked therapeutic effects have been demonstrated, brachytherapy needs a complicated implantation technique under
Articoli
PiPrOx-based polymers exhibit diverse stimuli-responsive properties, showcased in recent developments for functional polymer systems.