Documenti fondamentali
807184
Sigma-Aldrich
Silver nanospheres
80 nm avg. part. size, 1 mg/mL in water, PVP functionalized
About This Item
Codice UNSPSC:
12141740
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
nanospheres
Livello qualitativo
Concentrazione
1 mg/mL in water
Dimens. media delle particelle
80 nm
λmax
455 nm
Gruppo funzionale
PVP
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Silver nanomaterials have unique physical, chemical and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications. Additionally, silver nanoparticles have an optical color that is a function of the silver nanoparticle′s size and shape. The strong coupling of silver nanoparticles to specific wavelengths of incident light can be utilized to develop ultrabright reporter molecules, highly efficient thermal absorbers, and nanoscale “antennas” that can amplify the strength of the local electromagnetic field.
Nota sulla preparazione
Shake well before use.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)