796468
Silver nanospheres
200 nm avg. part. size, 0.02 mg/mL in water, BPEI functionalized
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
nanospheres
Livello qualitativo
Concentrazione
0.02 mg/mL in water
Dimens. media delle particelle
200 nm
λmax
500 nm
Gruppo funzionale
BPEI
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Articoli
Research on noble bimetallic nanoparticles for glucose biosensor detection.