Documenti fondamentali
806730
Sigma-Aldrich
Modified bovine gelatin type B-PEG-Cys
0.2 μm filtered
Sinonimo/i:
Gelatin-Cys, Gelatin-PEG-Cys
About This Item
Formula condensata:
(C37H59O11N12)n (C2H4O)nC3H6ONS
Codice UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Livello qualitativo
Stato
flakes
Temperatura di conservazione
−20°C
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)