Documenti fondamentali
805076
Sigma-Aldrich
2-(Trimethylsilyl)cyclopent-2-en-1-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H14OSi
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.472
Temp. transizione
flash point 165 °F
Densità
0.936 g/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C1CCC=C1[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H14OSi/c1-10(2,3)8-6-4-5-7(8)9/h6H,4-5H2,1-3H3
JREFDYKOYRJDQC-UHFFFAOYSA-N
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
165.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
73.88 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)