Documenti fondamentali
804770
Sigma-Aldrich
Dimethyl carbonate-(carbonyl-13C)
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Formula condensata:
(CH3O)213CO
Peso molecolare:
91.07
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
97% (CP)
Stato
liquid
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
CO[13C](OC)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-5-3(4)6-2/h1-2H3/i3+1
IEJIGPNLZYLLBP-LBPDFUHNSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
60.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
16 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)