Documenti
793825
Sigma-Aldrich
Methyl chloroformate-(carbonyl-13C)
99 atom % 13C, 85% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Cl13COOCH3
Peso molecolare:
95.49
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
85% (CP)
Forma fisica
liquid
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=[13C](OC)Cl
InChI
1S/C2H3ClO2/c1-5-2(3)4/h1H3/i2+1
XMJHPCRAQCTCFT-VQEHIDDOSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
50.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
10 °C - closed cup