Documenti fondamentali
80393
Sigma-Aldrich
cis-3-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid
≥98.0% (TLC)
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CO2CNHC6H10CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥98.0% (TLC)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CCC[C@H](C1)C(O)=O
InChI
1S/C12H21NO4/c1-12(2,3)17-11(16)13-9-6-4-5-8(7-9)10(14)15/h8-9H,4-7H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)/t8-,9+/m1/s1
JSGHMGKJNZTKGF-BDAKNGLRSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)