803650
SBAP (succinimidyl 3-(bromoacetamido)propionate)
Saggio
≥90%
Livello qualitativo
Stato
powder
PM
307.1
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Solubilità
DMSO or DMF: soluble
Gruppo funzionale
NHS ester
bromo
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(CCC1=O)N1OC(CCNC(CBr)=O)=O
InChI
1S/C9H11BrN2O5/c10-5-6(13)11-4-3-9(16)17-12-7(14)1-2-8(12)15/h1-5H2,(H,11,13)
WGMMKWFUXPMTRW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Reactive groups: NHS ester and bromoacetyl
- Reactive toward: amino and sulfhydryl groups
- NHS ester reacts with primary amines at pH 7-9 to form a stable amide bond
- Bromacetyl group reacts with sulfhydryl groups at pH > 7.5 to form stable thioether bonds
- Non-cleavable
- Water-insoluble (dissolve first in DMF or DMSO)
- Spacer maintains peptide-like character in the crosslinked species
- Resulting crosslink is susceptible to acid hydrolysis
- Useful for preparing cyclic peptides and peptide conjugates
Avvertenza
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)