Documenti fondamentali
803154
Sigma-Aldrich
Cortisone-2,3,4-13C3 solution
100 μg/mL in methanol, 98 atom % 13C, 97% (CP)
Scegli un formato
1 ML
845,00 €
845,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
845,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C3C18H28O5
Peso molecolare:
363.42
Codice UNSPSC:
12142200
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
845,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
98 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
97% (CP)
Stato
liquid
Concentrazione
100 μg/mL in methanol
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+3
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=[13C]1[13CH2]C[C@@]2(C)C(CCC(C(CC[C@]3(O)C(CO)=O)[C@]3(C)C4)C2C4=O)=[13CH]1
InChI
1S/C21H28O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-15,18,22,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14?,15?,18?,19-,20-,21-/m0/s1/i5+1,9+1,13+1
MFYSYFVPBJMHGN-FTFXCUAESA-N
Categorie correlate
Applicazioni
This product may be used as an analytical standard.
Confezionamento
1 mL in ampule
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)