Documenti fondamentali
803111
Sigma-Aldrich
25-Hydroxyvitamin D3-26,26,26,27,27,27-d6 sulfate sodium salt solution
100 μg/mL in ethanol, 98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27D6H37O5SNa
Numero CAS:
Peso molecolare:
508.72
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
97% (CP)
Stato
solution
Concentrazione
100 μg/mL in ethanol
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Colore
colorless
applicazioni
detection
Spostamento di massa
M+6
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[C@H](CCCC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])O)C1CCC([C@]1(C)CCC/2)C2=C\C=C(C[C@@H](OS(=O)([O-])=O)CC3)/C3=C.[Na+]
InChI
1S/C27H44O5S.Na/c1-19-10-13-23(32-33(29,30)31)18-22(19)12-11-21-9-7-17-27(5)24(14-15-25(21)27)20(2)8-6-16-26(3,4)28;/h11-12,20,23-25,28H,1,6-10,13-18H2,2-5H3,(H,29,30,31);/q;+1/p-1/b21-11+,22-12-;/t20-,23+,24?,25?,27-;/m1./s1/i3D3,4D3;
UVFUTTRHHIQISA-DZAJWRDGSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
25-Hydroxyvitamin D3 (calcifediol) is a prohormone produced via hydroxylation of vitamin D3 (cholecalciferol) in the liver. It is a precursor for the synthesis of calcitriol {1,25-dihydroxyvitamin D3 or [1,25(OH)2D3]}. It is used as a biomarker to determine the status of vitamin D in the body.[1][2]
25-Hydroxyvitamin D3-26,26,26,27,27,27-d6 sulfate sodium salt is a deuterated vitamin D3 wherein methyl protons of C-26, C-27 carbons are replaced by deuterium.
Applicazioni
25-Hydroxyvitamin D3-26,26,26,27,27,27-d6 sulfate sodium salt can be used as a stable isotope internal standard for data interpretation in specific biological samples by mass spectrometry.
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
14.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
25-Hydroxyvitamin D3, the prohormone of 1, 25-dihydroxyvitamin D3, inhibits the proliferation of primary prostatic epithelial cells
Barreto, AM et al.
Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, 9(3), 265-270 (2000)
Quantification of circulating 25-hydroxyvitamin D by liquid chromatography-tandem mass spectrometry
Vogeser M
The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 121(3-5), 565-573 (2010)