803049
Folic acid-(glutamic acid-13C5)
≥99 atom % 13C, ≥95% (CP)
Sinonimo/i:
Vitamin B9-(glutamic acid-13C5)
Scegli un formato
1.040,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.040,00 €
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (CP)
Stato
powder
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Colore
white to light yellow
Punto di fusione
>285 °C
applicazioni
detection
Spostamento di massa
M+5
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C1C2=C(N=CC(CNC3=CC=C(C(N[13CH]([13C](O)=O)[13CH2][13CH2][13C](O)=O)=O)C=C3)=N2)N=C(N)N1
InChI
1S/C19H19N7O6/c20-19-25-15-14(17(30)26-19)23-11(8-22-15)7-21-10-3-1-9(2-4-10)16(29)24-12(18(31)32)5-6-13(27)28/h1-4,8,12,21H,5-7H2,(H,24,29)(H,27,28)(H,31,32)(H3,20,22,25,26,30)/i5+1,6+1,12+1,13+1,18+1
OVBPIULPVIDEAO-BCTWCYHZSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Folic acid-(glutamic acid-13C5) is an isotope of vitamin B9 wherein all the five glutamate carbons are replaced by 13C6 carbon.
Applicazioni
Confezionamento
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?