Documenti fondamentali
226130
Sigma-Aldrich
3-Bromo-1,2-propanediol
97%
Sinonimo/i:
α-Glycerol bromohydrin
Scegli un formato
5 G
68,10 €
25 G
333,00 €
68,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
68,10 €
25 G
333,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH2BrCHOHCH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.99
Beilstein:
1719124
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
68,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.518 (lit.)
P. ebollizione
72-75 °C/0.2 mmHg (lit.)
Densità
1.771 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OCC(O)CBr
InChI
1S/C3H7BrO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2H2
SIBFQOUHOCRXDL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Protecting reagent for carbonyl functions.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
A R Jones et al.
Journal of applied toxicology : JAT, 16(1), 57-63 (1996-01-01)
(R,S)- and (R)-3-Bromopropan-1,2-diol (alpha-bromohydrin) produced diuresis and glucosuria when administered to male rats but had no effect on the metabolic activity of rat kidney tubules in vitro. The oxidation products (R,S)-3-bromolactate and 3-bromopyruvate produced brief phases of diuresis but not
A R Jones et al.
Journal of reproduction and fertility, 108(1), 95-100 (1996-09-01)
Boar spermatozoa incubated with glycerol 3-phosphate as substrate produced CO2 and an accumulation of dihydroxyacetone phosphate and fructose-1,6-bisphosphate. The rate of oxidation of glycerol 3-phosphate was decreased, as was the production of CO2 and the two glycolytic intermediates, in the