79989
Tetrabutylammonium cyanide
technical, ≥80%
Sinonimo/i:
N,N,N-tributyl-1-butanaminium cyanide
Scegli un formato
1.110,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.110,00 €
Prodotti consigliati
Grado
technical
Livello qualitativo
Saggio
≥80%
Stato
crystals
Punto di fusione
89-92 °C (lit.)
Stringa SMILE
[C-]#N.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.CN/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-2/h5-16H2,1-4H3;/q+1;-1
KRRBFUJMQBDDPR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- For the deprotection of aliphatic thioacetate to synthesize free thiols in the presence of a protic solvent[1].
- In the O-TMS cyanosilylation of carbonyl compounds to synthesize cyanohydrin trimethylsilyl ethers in the presence of trimethylsilyl cyanide (TMSCN)[2].
- For the ring expansion of β-lactams to synthesize γ-lactams through a bond cleavage of the β-lactam in the presence of acetonitrile[3].
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?