Documenti fondamentali
799173
Sigma-Aldrich
Dimethyl-di(methacroyloxy-1-ethoxy)silane
>90.0%
Sinonimo/i:
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,1′-[(dimethylsilylene)bis(oxy-2,1-ethanediyl)] ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H24O6Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
316.42
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
>90.0%
Stato
liquid
contiene
50-500 ppm Phenothiazine as inhibitor
Densità
1.046 at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C(OCCO[Si](C)(C)OCCOC(C(C)=C)=O)=O)=C
InChI
1S/C14H24O6Si/c1-11(2)13(15)17-7-9-19-21(5,6)20-10-8-18-14(16)12(3)4/h1,3,7-10H2,2,4-6H3
OWETURSZOBVTAD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
UV curable silane based cross-linkers for preparation of methyl methacrylate hydrogels for medical devices.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Synthesis and Characterization of Star Polymers and Cross-Linked Star Polymer Model Networks Containing a Novel, Silicon-Based, Hydrolyzable Cross-Linker
Themistou E and Patrickios CS.
Macromolecules, 37(18), 6734-6743 (2004)