799025
Benzoyl chloride-(phenyl-13C6,d5)
98 atom % D, 99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % D
Saggio
97% (CP)
Forma fisica
liquid
Spostamento di massa
M+11
Stringa SMILE
O=C(Cl)[13C]1=[13C]([2H])[13C]([2H])=[13C]([2H])[13C]([2H])=[13C]1[2H]
InChI
1S/C7H5ClO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1+1D,2+1D,3+1D,4+1D,5+1D,6+1
PASDCCFISLVPSO-ZZGCVRHPSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
161.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
72 °C - closed cup