Documenti fondamentali
694282
Sigma-Aldrich
Benzoyl chloride (phenyl-1-13C)
99 atom % 13C
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC6H5ClO
Peso molecolare:
141.56
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Stato
liquid
P. ebollizione
198 °C (lit.)
Densità
1.219 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
ClC(=O)[13c]1ccccc1
InChI
1S/C7H5ClO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i6+1
PASDCCFISLVPSO-PTQBSOBMSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
161.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
72 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)