797952
Ultrastable fluorescent silica nanobeads
50 nm, lyophilized
Sinonimo/i:
Fluorescent Silica, Fluorescent Silica nanopowder, Silica nanobeads
Stato
powder
Dimensione particelle
50 nm
Fluorescenza
λem 590 nm
Assorbanza UV
λ: 570 nm Amax
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
RAFT polymerization controls chain growth, yields defined polymers without cytotoxic heavy metals like ATRP.
Biomaterials science integrates smart materials into biological research, requiring a deep understanding of biological systems.