Documenti fondamentali
797669
Sigma-Aldrich
Gallium-69 Metal
99 atom % (69Ga), 99.9% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
69Ga
Numero CAS:
Peso molecolare:
68.93
Codice UNSPSC:
12141715
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % (69Ga)
Saggio
99.9% (CP)
Stato
(solid or metallic liquid (ambient temp dependent))
Spostamento di massa
M-1
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[69GaH2]
InChI
1S/Ga.3H/i1-1;;;
PHMDYZQXPPOZDG-OSEPWBDTSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)