221171
Pinacol
98%
Sinonimo/i:
2,3-Dimethyl-2,3-butanediol, Tetramethylethylene glycol
Saggio
98%
Stato
solid
P. ebollizione
171-172 °C/739 mmHg (lit.)
Punto di fusione
40-43 °C (lit.)
Solubilità
alcohol: freely soluble
diethyl ether: freely soluble
hot water: freely soluble
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
CC(C)(O)C(C)(C)O
InChI
1S/C6H14O2/c1-5(2,7)6(3,4)8/h7-8H,1-4H3
IVDFJHOHABJVEH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- As a ligand to prepare uranyl complexes by reacting with uranyl nitrate and acetate hydrates.
- To prepare pinacolone and 2,3-dimethyl-1,3-butadiene by typical pinacol rearrangement reaction.
- As a reactant to synthesize 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-bioxaborolan-2-yl)benzoic acid, which is used to prepare derivatives of 4-acetoxy-3-phenylbenzaldehyde.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
170.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
77 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?