Documenti fondamentali
796891
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethyl-4H-1,2,4-triazole
Scegli un formato
1 G
251,00 €
251,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
251,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H7N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
97.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
251,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
95%
Livello qualitativo
Stato
solid
Punto di fusione
142-146 °C (exp)
Stringa SMILE
CC1=NN=C(C)N1
InChI
1S/C4H7N3/c1-3-5-4(2)7-6-3/h1-2H3,(H,5,6,7)
XYYXDARQOHWBPO-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jia Zhang et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 24(56), 15013-15018 (2018-07-11)
We characterized the T2 -exchange (T2ex ) magnetic resonance imaging (MRI) contrast of azole protons that have large chemical shifts from the water proton resonance as a function of pH, temperature, and chemical modification. Our results showed that 1,2,4-triazoles could