Documenti fondamentali
796859
Sigma-Aldrich
2,2,4,4,6,6,8,8,10,10,12,12-Dodecamethylcyclohexasiloxane
95%
Sinonimo/i:
Cyclohexadimethylsiloxane, Dodecamethylcyclohexasiloxane, Dodecamethylhexacyclosiloxane, Dow Corning 246
Scegli un formato
250 MG
63,60 €
63,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
63,60 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H36O6Si6
Numero CAS:
Peso molecolare:
444.92
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
63,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
liquid
Stringa SMILE
C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
InChI
1S/C12H36O6Si6/c1-19(2)13-20(3,4)15-22(7,8)17-24(11,12)18-23(9,10)16-21(5,6)14-19/h1-12H3
IUMSDRXLFWAGNT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2,2,4,4,6,6,8,8,10,10,12,12-Dodecamethylcyclohexasiloxane(Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6)) is widely used in the chemical industry. It is mainly used as a raw material for silicone gel, rubber, and resin [1]. It undergoes ring opening polymerization to obtain polydodecamethylcyclohexasiloxane polymer.[2]
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
195.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
91 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Exposure to dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) affects the antioxidant response and gene expression of Procambarus clarkii
Hossain MM, et al.
Sustainability, 13(6), 3495-3495 (2021)
Maghnite-H+ as inorganic acidic catalyst in ring opening polymerization of dodecamethylcyclohexasiloxane
Kherroub DE, et al.
Silicon, 11(2), 1165-1173 (2019)