Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
200 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 473,00 € |
Informazioni su questo articolo
473,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
cyclomethicone
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.396 (lit.)
bp
90 °C/10 mmHg (lit.)
density
0.958 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
InChI
1S/C10H30O5Si5/c1-16(2)11-17(3,4)13-19(7,8)15-20(9,10)14-18(5,6)12-16/h1-10H3
InChI key
XMSXQFUHVRWGNA-UHFFFAOYSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| API family cyclomethicone | API family cyclomethicone | API family cyclomethicone | API family - |
| refractive index n20/D 1.396 (lit.) | refractive index n20/D 1.396 (lit.) | refractive index - | refractive index - |
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
163.4 °F - closed cup
flash_point_c
73 °C - closed cup
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
PBT - vPvB
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
541-02-6
541-02-6
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?