38677
Hexamethylcyclotrisiloxane
analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Densità del vapore
1 (vs air)
Saggio
≥97.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
P. eboll.
134 °C (lit.)
Punto di fusione
50-64 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
InChI
1S/C6H18O3Si3/c1-10(2)7-11(3,4)9-12(5,6)8-10/h1-6H3
HTDJPCNNEPUOOQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?