Documenti fondamentali
795151
Sigma-Aldrich
(S)-t-Bu-Quinox
97%
Sinonimo/i:
2-[(4S)-4-(1,1-dimethylethyl)-4,5-dihydro-2-oxazolyl]quinoline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H18N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.33
Codice UNSPSC:
12352000
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Cross Couplings
Punto di fusione
93-98 °C
Stringa SMILE
CC(C)(C)[C@@H](CO1)N=C1C2=NC3=CC=CC=C3C=C2
InChI
1S/C16H18N2O/c1-16(2,3)14-10-19-15(18-14)13-9-8-11-6-4-5-7-12(11)17-13/h4-9,14H,10H2,1-3H3/t14-/m1/s1
ZECIAWBAXVMXKI-CQSZACIVSA-N
Applicazioni
Ligand has been shown to influence high enantioselectivity in the asymmetric conjugate addition of boronic acids to enones under palladium catalysis.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)