793833
Methylammonium triiodoplumbate(II) precursor solution
40 wt. % in DMF
Sinonimo/i:
Methanamine, triiodoplumbate(1−), Methylamine triiodoplumbate(1−), Methylammonium triiodoplumbate(1−), Plumbate(1−), triiodo-, hydrogen, compound with methanamine (1:1)
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solution
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentrazione
40 wt. % in DMF
Indice di rifrazione
n20/D 1.520
Densità
1.368 g/mL at 25 °C
λmax
321 nm
Categoria alternativa più verde
, Enabling
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1A - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
141.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
60.56 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Solar panel demand surges for sustainable energy, with power output rising from 5.0 to 90 GWh/d from 2010 to 2016.
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.
Controlled synthesis of metal clusters regulates ligands and atoms, advancing metal nanomaterial synthesis.
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.