Documenti fondamentali
792160
Sigma-Aldrich
2,2′-Dibromooctafluorobiphenyl
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12Br2F8
Numero CAS:
Peso molecolare:
455.92
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
crystals
Punto di fusione
95-100 °C
Gruppo funzionale
bromo
fluoro
Stringa SMILE
FC1=C(F)C(C2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2Br)=C(Br)C(F)=C1F
InChI
1S/C12Br2F8/c13-3-1(5(15)9(19)11(21)7(3)17)2-4(14)8(18)12(22)10(20)6(2)16
CZEFBGCEVOAASZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
This material is a precursor in the synthesis of Donor-Acceptor systems useful for use as electron transporting materials in blends with P3HT in organic photovoltaic devices.[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Katharine Geramita et al.
The Journal of organic chemistry, 75(6), 1871-1887 (2010-03-04)
A series of oligothiophene-perfluoro-9-heterofluorene donor-acceptor (DA) compounds was synthesized via a combination of nucleophilic aromatic substitution (S(N)Ar(F)) and palladium coupling reactions. These compounds are of interest as possible building blocks for materials with useful electron transport properties, since they possess