Documenti fondamentali
264237
Sigma-Aldrich
1,2-Dibromo-4,5-difluorobenzene
98%
Scegli un formato
10 G
88,50 €
88,50 €
Prezzo di listino177,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
88,50 €
About This Item
Formula condensata:
Br2C6H2F2
Numero CAS:
Peso molecolare:
271.88
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
88,50 €
Prezzo di listino177,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Punto di fusione
33-35 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
fluoro
Stringa SMILE
Fc1cc(Br)c(Br)cc1F
InChI
1S/C6H2Br2F2/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2H
JTEZQWOKRHOKDG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
1,2-Dibromo-4,5-difluorobenzene has been used in the preparation of:
  • 2,2′-dibromo-4,4′,5,5′-tetrafluorobiphenyl[1]
  • 2-(2,3-dibromo-5,6-difluorophenyl)propan-2-ol[2]
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
111.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
44 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Synthesis of biphenylenes and tetraphenylenes using copper-catalyzed coupling of arylzinc intermediates.
Kabir SMH, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2, 159-165 (2001)
The lithiation of fluorinated benzenes and its dependence on solvent and temperature.
Coe PL, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 21, 2729-2737 (1995)