Documenti fondamentali
791946
Sigma-Aldrich
Urea-13C,18O
99 atom % 13C, 95 atom % 18O, 98% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CH4N218O
Peso molecolare:
63.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
95 atom % 18O
Saggio
98% (CP)
Stato
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[18O]=[13C](N)N
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i1+1,4+2
XSQUKJJJFZCRTK-URHJBJCFSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)