Documenti
790737
Sigma-Aldrich
(R)-1,1′-Binaphthyl-2,2′-disulfonimide
97%
Sinonimo/i:
(11bR)-Dinaphtho[2,1-d:1′,2′-f][1,3,2]dithiazepine 3,3,5,5-tetraoxide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H13NO4S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
395.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Aldol Reaction
reaction type: Allylation
reaction type: Carbonyl/Imine Addition
reaction type: Friedel-Crafts Alkylation
Punto di fusione
255-260 °C
InChI
1S/C20H13NO4S2/c22-26(23)17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)27(24,25)21-26/h1-12,21H
JSCWJDJFPUMYSV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Asymmetric counteranion-directed catalysis (ACDC) has a number of valuable applications in enantioselective synthesis.