Documenti fondamentali
790699
Sigma-Aldrich
(3S,4S)-(-)-2,5-Dimethyl-3,4-hexanediamine dihydrochloride
99%
About This Item
Formula condensata:
C8H20N2 · 2HCl
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Stato
powder
Attività ottica
[α]/D -5.6°, c = 0.5% in methanol
Punto di fusione
250-260 °C
Stringa SMILE
CC(C)[C@H](N)[C@@H](N)C(C)C.Cl.Cl
InChI
1S/C8H20N2.2ClH/c1-5(2)7(9)8(10)6(3)4;;/h5-8H,9-10H2,1-4H3;2*1H/t7-,8-;;/m0../s1
DBBIHMCJXWNFHF-FOMWZSOGSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)