Documenti fondamentali
326356
Sigma-Aldrich
Niobium(III) chloride 1,2-dimethoxyethane complex
Sinonimo/i:
Niobium trichloride 1,2-dimethoxyethane complex, Trichloro(1,2-dimethoxyethane)niobium
Scegli un formato
5 G
220,00 €
220,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
220,00 €
About This Item
Formula condensata:
NbCl3 · CH3OCH2CH2OCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
289.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
220,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Livello qualitativo
Concentrazione
30.6-33.5% (%Nb after ignition to oxide, gravimetric)
Punto di fusione
230 °C (dec.) (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl[Nb](Cl)Cl.COCCOC
InChI
1S/C4H10O2.3ClH.Nb/c1-5-3-4-6-2;;;;/h3-4H2,1-2H3;3*1H;/q;;;;+3/p-3
SBSZUBUHOUKQMN-UHFFFAOYSA-K
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)