333492
Titanium(IV) sulfide
powder, -200 mesh, 99.9%
Sinonimo/i:
Titanium disulfide
Saggio
99.9%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: titanium
reagent type: catalyst
Dimensione particelle
-200 mesh
Stringa SMILE
S=[Ti]=S
InChI
1S/2S.Ti
CFJRPNFOLVDFMJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Self-heat. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?