Documenti
790273
Sigma-Aldrich
Luminol-(aniline-13C6) sodium salt
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C6C2H6N3NaO2
Peso molecolare:
205.10
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
98% (CP)
Forma fisica
solid
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
O=C(NN1[Na])[13C]2=[13C]([13CH]=[13CH][13CH]=[13C]2N)C1=O
InChI
1S/C8H7N3O2.Na/c9-5-3-1-2-4-6(5)8(13)11-10-7(4)12;/h1-3H,(H4,9,10,11,12,13);/q;+1/p-1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1;
RVJVDCVIJCBUTH-BVNCJLROSA-M
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3