Documenti
609331
Sigma-Aldrich
Ammonia-15N solution
98 atom % 15N, 2 M in methanol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
15NH3
Peso molecolare:
18.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Concentrazione
2 M in methanol
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[15NH3]
InChI
1S/H3N/h1H3/i1+1
QGZKDVFQNNGYKY-OUBTZVSYSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C - closed cup