632945
(4-Fluorophenyl)thiourea
97%
Sinonimo/i:
1-(4-Fluorophenyl)-2-thiourea
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
163-167 °C (lit.)
Stringa SMILE
NC(=S)Nc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C7H7FN2S/c8-5-1-3-6(4-2-5)10-7(9)11/h1-4H,(H3,9,10,11)
BRWKXKNZRVALNZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges