Documenti fondamentali
78240
Sigma-Aldrich
(S)-3-Phenylbutyric acid
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Sinonimo/i:
(S)-β-Methylhydrocinnamic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H12O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.20
Beilstein:
4663842
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Saggio
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Stato
liquid
Attività ottica
[α]20/D +57±2°, c = 1% in benzene
Indice di rifrazione
n20/D 1.518
P. ebollizione
94-95 °C/0.3 mmHg (lit.)
Densità
1.069 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[C@@H](CC(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-8(7-10(11)12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3,(H,11,12)/t8-/m0/s1
ZZEWMYILWXCRHZ-QMMMGPOBSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)